Learn More
Oleic acid, sodium salt, 65-90% oleic C18
Codice prodotto. 10625862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10625862
Marca: Thermo Scientific Acros 215080010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 143-19-1 | C18H33NaO2 | 304.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oleic acid, sodium salt
Nota nome 65-90% oleic C18
CAS 143-19-1
Punto di fusione 232°C to 235°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H33NaO2
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2Na
Numero MDL MFCD00004438
Quantità 1 g
Beilstein 02,I,198
Indice di Merck 15, 6921
Sinonimo sodium oleic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI Key BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;(Z)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 304.44
PubChem CID 23665730
ChEBI CHEBI:81860
Peso formulazione 304.44
Percent Purity 65-90% oleic C18
Forma fisica Powder