Learn More
Oleocanthal, TRC
Codice prodotto. 30009111
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009111 0.5 mg 0.50mg
30009043 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009111 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO5245400.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 289030-99-5
Formula molecolare C17 H20 O5
Molecular Weight (g/mol) 304.338
Sinonimo : (-)-Oleocanthal, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl (3S,4E)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate, Oleocanthal
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl (E,3S)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Oleocanthal
Quantità 0.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Peso formulazione 304.131