Learn More
Oleylamine, approximate C18-content 80-90%
Codice prodotto. 10316630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10316630 5 mL 5mL
10400380 100 mL 100mL
10356580 1 L 1L
15254624 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10316630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129540050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-90-3
Formula molecolare C18H37N
Molecular Weight (g/mol) 267.50
Numero MDL MFCD00066507
InChI Key QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Oleylamine
Colore Yellow
Densità 0.8100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
IUPAC Name (E)-octadec-9-en-1-amine
Peso formulazione 267.5
Percent Purity ≥96.0% (primary amine)
Forma fisica Liquid After Melting