Learn More
Oleylamine, approximate C18-content 80-90%
Codice prodotto. 10356580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10356580 1 L 1L
10316630 5 mL 5mL
10400380 100 mL 100mL
15254624 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10356580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129540010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-90-3
Formula molecolare C18H37N
Molecular Weight (g/mol) 267.50
Numero MDL MFCD00066507
InChI Key QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Oleylamine
Colore Yellow
Densità 0.8100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
IUPAC Name (E)-octadec-9-en-1-amine
Peso formulazione 267.5
Percent Purity ≥96.0% (primary amine)
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oleylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.