Learn More
Oleylamine, approximate C18-content 80-90%
Codice prodotto. 15254624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
5mL
Codice prodotto. 15254624
Marca: Thermo Scientific Acros 129540051
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-90-3
Formula molecolare C18H37N
Molecular Weight (g/mol) 267.50
Numero MDL MFCD00066507
InChI Key QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Oleylamine
Punto di fusione 15.0°C to 22.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 147.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 154°C
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Quantità 5 L
Numero UN 2735
IUPAC Name (9Z)-octadec-9-en-1-amine
Peso formulazione 267.5
Percent Purity ≥96.0% (primary amine)
Forma fisica Liquid After Melting