Learn More
Oleylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Z)-9-Octadecenylamine |
| CAS | 112-90-3 |
| Formula molecolare | C18 H37 N |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | (9Z)-9-Octadecen-1-amine (ACI), 9-Octadecen-1-amine','(Z)- (ZCI), 9-Octadecenylamine','(Z)- (8CI), ((Z)-9-Octadecenyl)amine, 9-(Z)-Octadecen-1-amine, Adogen 172D, Alamine 11, Amine OB, Armeen O, Armeen OD, Armeen OLD-C, Armeen OM 97, Arosurf AA 60, cis-9-Oc |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN |
| IUPAC Name | (Z)-octadec-9-en-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 267.493 |
| Peso formulazione | 267.293 |