Learn More
Thermo Scientific™ Primer Oligo(dT)18
Codice prodotto. 10753741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
60 μl (30 μg)
120 μl (30 μg)
Dimensione della confezione:
120µL
60µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10753741 120 μl (30 μg) 120µL
10304690 60 μl (30 μg) 60µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10753741 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SO132
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Oligo(dT)18 Primer is a synthetic single-stranded 18-mer oligonucleotide with 5'- and 3'-hydroxyl ends.
Thermo Scientific Oligo(dT)18 Primer is a synthetic single-stranded 18-mer oligonucleotide with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primer is supplied as a ready-to-use, 20X concentrated aqueous solution.
Applications
• cDNA Synthesis
• RT-qPCR
• RT-PCR
Related products
Anchored Oligo dT (Cat. No. AB1247)
Random Hexamer Primer (Cat. No. SO142)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Primer
Content And Storage • Oligo(dT)18 Primer (120 μL at 0.5 μg/μL)
Store at –20°C.
Primer Length 18-mer
Shipping Condition Dry Ice
Concentrazione 0.5 μg/μL
Primer Oligo dT
Quantità 120 μl (30 μg)
Da utilizzare con (applicazione) cDNA Synthesis
Forma Liquid