missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oligophrenin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Oligophrenin 1 |
---|---|
Concentrazione | 0.23 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807913
|
Proteintech
11076-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897903
|
Proteintech
11076-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Stimulates GTP hydrolysis of members of the Rho family. Its action on RHOA activity and signaling is implicated in growth and stabilization of dendritic spines, and therefore in synaptic function. Critical for the stabilization of AMPA receptors at postsynaptic sites. Critical for the regulation of synaptic vesicle endocytosis at presynaptic terminals. Required for the localization of NR1D1 to dendrites, can suppress its repressor activity and protect it from proteasomal degradation.Specifica
Oligophrenin 1 | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O60890, Q99J31 | |
4983, 94190 | |
Oligophrenin 1 Fusion Protein Ag1536 | |
Primary | |
-20°C | |
OPHN1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MRX60, oligophrenin 1, OPHN1, OPN1 | |
OPHN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |