Learn More
Hanna Instruments™ Olive Oil Acidity Test Kit with Magnetic Stirrer
Descrizione
The percent acidity of olive oil is a direct indicator of its quality, classification, and freshness. Normally, testing acidity is a complicated process requiring various chemicals in a laboratory. The HI3897 is a perfect solution for olive oil producers who appreciate a speedy, accurate way to determine the quality of their product. With initial dissolution in an organic solvent, the olive oil sample is titrated with sodium hydroxide until a color change is observed. The titrant solution is added dropwise by a plastic calibrated syringe and tapered tip.
- Single-Use Solvent Bottles: kit includes six bottles, each suitable for one titration test
- Complete Setup: Kit includes all required equipment and solutions are included in the kit
- Speedsafe™ Magnetic Stirrer: Capacity—1L, Speed—100 to 1000 rpm, ABS plastic cover
- High Resolution Readings: 0.00 to 1.00% acidity determined to 0.01mL resolution
- Replacement Reagents Available: A reagent kit containing titrant solution and organic solvent bottles for 10 tests can be ordered
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.01 mL (0.01%) resolution |
| Descrizione | Kit dimensions (LxWxH): 112 x 390 x 318mm (4.4 x 15.4 x 12.5 in.) Stirrer dimensions (Dia. x H): 137mm x 51mm (5.39 x 2 in.) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Testing acidity level of olive oil |
| Include | 6 bottles organic solvent with magnetic bar, magnetic stirrer, calibrated syringe for oil dosing, calibrated syringe for titrant dosing, titrant solution, carrying case, instructions |
| N. di test | 6 |
| Quantità | 1 Kit |
| Range | 0 to 1% acidity (as oleic acid) |
| Sufficiente per | Sample size of 4.6mL / 4g |
| Metodo test | Colorimetric |
| Tipo | Olive Oil Acidity Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
- TEST KIT ACIDITY OLIVE OIL
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Ethanol, Diethyl ether