Learn More
R&D Systems™ Olopatadine hydrochloride
Codice prodotto. 18085612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085612 10 mg 10mg
18075292 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18085612 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4241/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. H1 antagonist; ocular antiallergic agent
Histamine H1 receptor antagonist (Ki = 31.6 nM). Inhibits the release of histamine, prostaglandin D2 and tryptase in a concentration-dependent manner. Mast cell stabilizer; inhibits mast cell mediator release. Also suppresses inflammation by inhibition of cytokine production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140462-76-6
Formula molecolare C21H24ClNO3
Spezifikation
Materiale o nome chimico Olopatadine hydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 373.87
Purezza >99%
Peso molecolare 373.877
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.