Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484357
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484357 50 mg 50mg
16418488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16484357 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0426A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Specifications
Materiale o nome chimico Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H24ClNO3
Quantità 50 mg
Sinonimo ALO4943A KW4679
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Molecular Weight (g/mol) 373.87
Peso formulazione 373.87
Percent Purity 99.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only