Learn More
Olopatadine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30422849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422849 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO575000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Olopatadine Hydrochloride
CAS 140462-76-6
Formula molecolare C21 H23 N O3 . Cl H
Quantità 100 mg
Sinonimo (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(11Z)- (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(Z)-, (Z)-11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, ALO 4943A, Allelock, Allerock, KW 4679, Olopatadine Hydrochloride, Olopax, Olopine, Patadine, Patanase, Pazeo
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC Name 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 373.87
Peso formulazione 373.1445