Learn More
Olopatadine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30011008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011008 100 mg 100mg
30005231 25 mg 25mg
30009384 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO575010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 173174-07-7
Formula molecolare C21 H23 N O4
Molecular Weight (g/mol) 353.41
IUPAC Name (3Z)-3-[2-(carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene]-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES C[N](CC/C=C1C(C=C(CC(O)=O)C=C2)=C2OCC3=CC=CC=C\13)(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Peso formulazione 353.1627
Percent Purity >95%