Learn More
Olopatadine, TRC
Codice prodotto. 30412277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30412277 100 mg
30418382 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30412277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO574995100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113806-05-6
Formula molecolare C21H23NO3
Molecular Weight (g/mol) 337.41
Sinonimo (Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, 11-[(Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, Opatanol, Pataday, Patanol
IUPAC Name 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetic acid
SMILES CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Olopatadine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Peso formulazione 337.1678