Learn More
Omecamtiv mecarbil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476416 100 mg 100mg
16458617 5 mg -
16402147 50 mg -
16475998 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16476416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14233
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
MedChemExpress Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Specifica
Materiale o nome chimico Omecamtiv mecarbil
CAS 873697-71-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24FN5O3
Quantità 100 mg
Sinonimo CK-1827452
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCN(CC1)CC2=C(C(NC(NC3=CC=C(N=C3)C)=O)=CC=C2)F)OC
Molecular Weight (g/mol) 401.43
Peso formulazione 401.43
Percent Purity 96.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only