Learn More
Cytiva Omega Membrane Discs
Codice prodotto. 17154811
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diametro (sistema metrico) membrana:
43 mm
62 mm
76 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Diametro (sistema metrico) membrana unitSize
17154811 10 kDa 43 mm pezzi 12
17184811 30 kDa 43 mm pezzi 12
17174811 10 kDa 76 mm pezzi 12
17134811 5 kDa 43 mm pezzi 12
17104821 30 kDa 76 mm pezzi 12
17144811 5 kDa 76 mm pezzi 12
17194811 30 kDa 62 mm pezzi 12
17114811 1 kDa 43 mm pezzi 12
17124811 1 kDa 76 mm pezzi 12
17164811 10 kDa 62 mm pezzi 12
17114821 100 kDa 43 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17154811 Fornitore Cytiva N. del fornitore OM010043
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Omega Membrane Discs with high performance and stability for users of conventional, non-disposable stirred cells.
  • Polyethersulfone membrane provides higher flow rates and lower protein binding than competitive regenerated cellulose
  • Lower processing times and the highest possible recoveries
  • Discs can be washed and reused
  • Replacement membranes for other stirred cell systems concentration, fractionation, purification, buffer exchange, or desalting of protein, cell broths, and other biomolecules
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 12/Pk.
Diametro (sistema metrico) membrana 43 mm