Learn More
Thermo Scientific Chemicals Omeprazole, 98+%
Codice prodotto. 15512343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15512343 1 g 1g
15522343 5 g 5g
15532343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15512343 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 458520010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73590-58-6
Formula molecolare C17H19N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 345.42
InChI Key SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC Name 6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole
Punto di fusione 158.0°C to 159.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Peso formulazione 345.42
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Omeprazole
Avvertenza
  • Attenzione
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Omeprazole