Learn More
Omeprazole-d3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492049
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 16492049
Marca: Medchem Express HYB0113S
MedChemExpress Omeprazole-d3 (H 16868-d3) is deuterium labeled Omeprazole. Omeprazole, a proton pump inhibitor (PPI), is available for treatment of acid-related gastrointestinal disorders. Omeprazole shows competitive inhibition of CYP2C19 activity with a Ki of 2 to 6 μM. Omeprazole also inhibits growth of Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Omeprazole-d3 (H 16868-d3) is deuterium labeled Omeprazole. Omeprazole, a proton pump inhibitor (PPI), is available for treatment of acid-related gastrointestinal disorders. Omeprazole shows competitive inhibition of CYP2C19 activity with a Ki of 2 to 6 μM. Omeprazole also inhibits growth of Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole-d3
CAS 922731-01-9
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Powder
Formula molecolare C17H16D3N3O3S
Colore Coffee
Sinonimo H 16868-d3
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (358.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C2=NC3=CC=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 348.43
Quantità 1 mg
Peso formulazione 348.43
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.