Learn More
Omeprazole-d3 Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30409345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30409345 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30409345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO6350271MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole-d3 Sulfone
CAS 1189891-71-1
Formula molecolare C17H16D3N3O4S
Quantità 1 mg
Sinonimo 5-(Methoxy-d3)-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- 1H-benzimidazole;
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 364.43
Peso formulazione 364.1285 g/mol
Percent Purity >95% (HPLC)