Learn More
Omeprazole EP Impurity H, Mikromol™
Codice prodotto. 30052306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052306 25 mg 25mg
17903856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052306 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0095.150025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Omeprazole EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 863029-89-4
Nomi componenti o analita 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C16 H16 Cl N3 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
IUPAC Name 2-[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 349.84
Quantità 25 mg
Peso formulazione 349.0652 g/mol