Learn More
Omeprazole Magnesium, TRC
Codice prodotto. 17971855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17971855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17971855 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO635065100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole magnesium
CAS 95382-33-5
Formula molecolare 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg
Quantità 100 mg
Sinonimo Omeprazole magnesium, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide]
InChI Formula InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;/q2*-1;+2
SMILES [Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
IUPAC Name magnesium;5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molecular Weight (g/mol) 713.12
Peso formulazione 712.1988