Learn More
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone, MedChemExpress
Descrizione
Omeprazole sulfone is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone |
| CAS | 88546-55-8 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H19N3O4S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Omeprazole sulfone Omeprazole sulphone |
| SMILES | CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2)(=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 361.42 |
| Peso formulazione | 361.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only