Learn More
Omeprazole N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 17995005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17995005 50 mg 50mg
17932545 5 mg 5mg
17981025 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17995005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO63501550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 176219-04-8
Formula molecolare C17 H19 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 361.42
Sinonimo 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole N-Oxide
IUPAC Name 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Peso formulazione 361.1096
Percent Purity >95%