Learn More
Omeprazole Sodium, Mikromol™
Codice prodotto. 17983176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983176 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3011.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Omeprazole Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Nomi componenti o analita Omeprazole Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC Name sodium;5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 385.41
Quantità 250 mg
Peso formulazione 385.1072 g/mol