Learn More
Cytiva Omics Clamp
Codice prodotto. 30057714 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tissue Disaggregator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
30057714 Tissue Disaggregator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30057714 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29509355
In stock
Provides a secure seal after sample insertion and supports the bag during tissue dissociation.
  • Provides a secure seal
  • Supports the bag during tissue dissociation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Clamp
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tissue Disaggregator
For research use only (RUO). Not for diagnostic use.