Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Codice prodotto. 15895524
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
5 μm
10 μm
25 μm
Diametro (sistema metrico) interno:
15 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
PTFE
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Diametro (sistema metrico) interno Materiale Dimensione della confezione
15895524 25 μm 15 mm Polyethylene pezzi 20
15845544 5 μm 50 mm PTFE pezzi 20
15815544 25 μm 35 mm Polyethylene pezzi 20
15855544 10 μm 50 mm PTFE pezzi 20
15875544 25 μm 50 mm Polyethylene pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15895524 Fornitore Diba N. del fornitore 006FR1525PE
Spedizione stimata: 23-12-2026
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromatography Column Assemblies
Materiale Polyethylene
Porosità 25 μm
Size Universal
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 0.59 in.
Tipo Replacement Chromatography Frit