Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Codice prodotto. 15825344
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacità della colonna:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Dimensione della confezione
15825344 100 mm 10 mm 5.5 mL Pezzo
15855344 150 mm 10 mm 9.4 mL Pezzo
15815384 150 mm 25 mm 58.9 mL Pezzo
15865394 150 mm 35 mm 115.5 mL Pezzo
15855404 400 mm 35 mm 356 mL Pezzo
15845354 400 mm 10 mm 29.1 mL Pezzo
15815414 330 mm 50 mm 600.9 mL Pezzo
15875354 500 mm 10 mm 36.9 mL Pezzo
15845414 400 mm 50 mm 741.1 mL Pezzo
15895394 250 mm 35 mm 211.7 mL Pezzo
15895334 400 mm 6.6 mm 12.7 mL Pezzo
15855374 500 mm 15 mm 83.1 mL Pezzo
15845384 250 mm 25 mm 108 mL Pezzo
15885374 100 mm 25 mm 34.4 mL Pezzo
15825404 330 mm 35 mm 288.6 mL Pezzo
15805334 150 mm 6.6 mm 4.1 mL Pezzo
15875324 100 mm 6.6 mm 2.4 mL Pezzo
15825374 400 mm 15 mm 65.4 mL Pezzo
15805364 100 mm 15 mm 12.4 mL Pezzo
15835334 250 mm 6.6 mm 7.5 mL Pezzo
15885404 250 mm 50 mm 440.7 mL Pezzo
15815354 330 mm 10 mm 23.6 mL Pezzo
15895364 330 mm 15 mm 53 mL Pezzo
15805394 400 mm 25 mm 181.6 mL Pezzo
15865364 250 mm 15 mm 38.9 mL Pezzo
15845324 50 mm 6.6 mm 0.7 mL Pezzo
15835364 150 mm 15 mm 21.2 mL Pezzo
15865334 330 mm 6.6 mm 10.3 mL Pezzo
15835394 500 mm 25 mm 230.7 mL Pezzo
15885344 250 mm 10 mm 17.3 mL Pezzo
15875414 500 mm 50 mm 941.4 mL Pezzo
15875384 330 mm 25 mm 147.3 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Codice prodotto. 15825344 Fornitore Diba N. del fornitore 006EZ1010FF
Spedizione stimata: 18-12-2026
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces feature PEEK™ column threads which offer outstanding durability
  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Pressione max 600 psi
Dimensione del poro 10 and 30 μm
Capacità della colonna 5.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Temperatura max 40°C
Include Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 4 to 40°C
Tipo Liquid Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm