Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- Low to Medium Pressure LC Columns
- Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Codice prodotto. 15895494
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacità della colonna:
0.1 to 0.7 mL
0.1 to 2.4 mL
0.1 to 4.1 mL
0.2 to 5.5 mL
0.2 to 9.4 mL
0.4 to 12.4 mL
0.4 to 21.2 mL
1.2 to 34.4 mL
1.2 to 58.9 mL
10.6 to 38.9 mL
103.1 to 181.6 mL
11 to 23.6 mL
120.2 to 440.7 mL
134.7 to 288.6 mL
152.2 to 230.7 mL
16.5 to 29.1 mL
2.1 to 7.5 mL
2.3 to 115.5 mL
202.0 to 356.0 mL
24.3 to 36.9 mL
24.7 to 53.0 mL
27.7 to 211.7 mL
280.4 to 600.9 mL
29.5 to 108.0 mL
37.1 to 65.4 mL
4.7 to 17.3 mL
4.8 to 10.3 mL
420.6 to 741.1 mL
54.8 to 83.1 mL
620.9 to 941.4 mL
68.7 to 147.3 mL
7.2 to 12.7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 15895494 | 400 mm | 35 mm | 202.0 to 356.0 mL | Pezzo |
| 15805434 | 330 mm | 6.6 mm | 4.8 to 10.3 mL | Pezzo |
| 15805464 | 250 mm | 15 mm | 10.6 to 38.9 mL | Pezzo |
| 15805494 | 150 mm | 35 mm | 2.3 to 115.5 mL | Pezzo |
| 15885474 | 250 mm | 25 mm | 29.5 to 108.0 mL | Pezzo |
| 15855444 | 330 mm | 10 mm | 11 to 23.6 mL | Pezzo |
| 15855474 | 150 mm | 25 mm | 1.2 to 58.9 mL | Pezzo |
| 15855504 | 330 mm | 50 mm | 280.4 to 600.9 mL | Pezzo |
| 15885504 | 400 mm | 50 mm | 420.6 to 741.1 mL | Pezzo |
| 15895434 | 150 mm | 10 mm | 0.2 to 9.4 mL | Pezzo |
| 15895464 | 500 mm | 15 mm | 54.8 to 83.1 mL | Pezzo |
| 15815424 | 100 mm | 6.6 mm | 0.1 to 2.4 mL | Pezzo |
| 15815454 | 500 mm | 10 mm | 24.3 to 36.9 mL | Pezzo |
| 15815484 | 330 mm | 25 mm | 68.7 to 147.3 mL | Pezzo |
| 15815514 | 500 mm | 50 mm | 620.9 to 941.4 mL | Pezzo |
| 15825444 | 250 mm | 10 mm | 4.7 to 17.3 mL | Pezzo |
| 15825474 | 100 mm | 25 mm | 1.2 to 34.4 mL | Pezzo |
| 15825504 | 250 mm | 50 mm | 120.2 to 440.7 mL | Pezzo |
| 15835434 | 400 mm | 6.6 mm | 7.2 to 12.7 mL | Pezzo |
| 15835464 | 330 mm | 15 mm | 24.7 to 53.0 mL | Pezzo |
| 15835494 | 250 mm | 35 mm | 27.7 to 211.7 mL | Pezzo |
| 15845424 | 150 mm | 6.6 mm | 0.1 to 4.1 mL | Pezzo |
| 15845454 | 100 mm | 15 mm | 0.4 to 12.4 mL | Pezzo |
| 15845484 | 400 mm | 25 mm | 103.1 to 181.6 mL | Pezzo |
| 15865434 | 100 mm | 10 mm | 0.2 to 5.5 mL | Pezzo |
| 15865464 | 400 mm | 15 mm | 37.1 to 65.4 mL | Pezzo |
| 15865494 | 330 mm | 35 mm | 134.7 to 288.6 mL | Pezzo |
| 15875424 | 250 mm | 6.6 mm | 2.1 to 7.5 mL | Pezzo |
| 15875454 | 150 mm | 15 mm | 0.4 to 21.2 mL | Pezzo |
| 15875484 | 500 mm | 25 mm | 152.2 to 230.7 mL | Pezzo |
| 15885414 | 50 mm | 6.6 mm | 0.1 to 0.7 mL | Pezzo |
| 15885444 | 400 mm | 10 mm | 16.5 to 29.1 mL | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15895494
Fornitore
Diba
N. del fornitore
006EZS3540AA
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 25-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
| Pressione max | 150 psi |
| Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
| Capacità della colonna | 202.0 to 356.0 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
| Temperatura max | 40°C |
| Include | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |