Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Codice prodotto. 15815444
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacità della colonna:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Dimensione della confezione
15815444 150 mm 10 mm 9.4 mL Pezzo
15805424 50 mm 6 mm 0.7 mL Pezzo
15835424 100 mm 6 mm 2.4 mL Pezzo
15865424 150 mm 6 mm 4.1 mL Pezzo
15895424 250 mm 6 mm 7.5 mL Pezzo
15825434 330 mm 6 mm 10.3 mL Pezzo
15855434 440 mm 6 mm 12.7 mL Pezzo
15885434 100 mm 10 mm 5.5 mL Pezzo
15845444 250 mm 10 mm 17.3 mL Pezzo
15875444 330 mm 10 mm 23.6 mL Pezzo
15805454 400 mm 10 mm 29.1 mL Pezzo
15835454 500 mm 10 mm 36.9 mL Pezzo
15865454 100 mm 15 mm 12.4 mL Pezzo
15895454 150 mm 15 mm 21.2 mL Pezzo
15825464 250 mm 15 mm 38.9 mL Pezzo
15855464 330 mm 15 mm 53 mL Pezzo
15885464 400 mm 15 mm 65.4 mL Pezzo
15815474 500 mm 15 mm 83.1 mL Pezzo
15845474 100 mm 25 mm 34.4 mL Pezzo
15875474 150 mm 25 mm 58.9 mL Pezzo
15805484 250 mm 25 mm 108 mL Pezzo
15835484 330 mm 25 mm 147.3 mL Pezzo
15865484 400 mm 25 mm 181.6 mL Pezzo
15895484 500 mm 25 mm 230.7 mL Pezzo
15825494 150 mm 35 mm 115.5 mL Pezzo
15855494 250 mm 35 mm 211.7 mL Pezzo
15885494 330 mm 35 mm 288.6 mL Pezzo
15815504 400 mm 35 mm 356 mL Pezzo
15845504 250 mm 50 mm 440.7 mL Pezzo
15875504 330 mm 50 mm 600.9 mL Pezzo
15805514 400 mm 50 mm 741.1 mL Pezzo
15835514 500 mm 50 mm 941.4 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Codice prodotto. 15815444 Fornitore Diba N. del fornitore 006EZS1015FF
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Pressione max 600 psi
Dimensione del poro 10 and 30 μm
Capacità della colonna 9.4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Temperatura max 40°C
Include Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 4 to 40°C
Tipo Liquid Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm