Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Lock centrico in tre pezzi Omnifix™ Solo
Codice prodotto. 10119350
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10119350 50 mL Pezzo
10179411 10 mL pezzi 100
10038071 20 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10119350 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 4617509F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Features smooth plunger action and double-seal stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-Piece Syringes are designed for consistent performance.
  • High visibility; transparent barrel with permanent bold graduations
  • Secure backstop to prevent accidental plunger withdrawal
  • Double seal stopper prevents medication leakage
  • Large, stable finger grips
  • Components do not contain DEHP, PVC, or other rubber tree latex
  • Disposable
  • Piston with double sealing ring provides slow aspiration and injection
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993
Materiale Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Colore Natural
Descrizione Graduazione nera ad alto contrasto
Da utilizzare con (applicazione) Per aspirazione lenta e iniezione
Senza lattice
Product Type Siringa attacco centrico Luer Lock a 3 parti
Monouso
Graduazioni 1 ml
Quantità Confezione da 1
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo di collegamento Luer Lock centrico
Graduated
Sterilità