Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Tip eccentrico in tre pezzi Omnifix™ Solo
Codice prodotto. 10470801
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10470801 10 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10470801 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 4616103V
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use the B Braun™ Omnifix Solo, Eccentric Luer-tip, 3-part Syringe for patient care when for slow aspiration and injection are necessary.
  • Disposable
  • High contrast black graduations
  • Eccentric Leur-tip
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993
Materiale Polypropylene (Plunger), Synthetic Rubber (Stopper)
Colore Natural
Descrizione Graduazione nera ad alto contrasto
Da utilizzare con (applicazione) Per aspirazione lenta e iniezione
Senza lattice Sì
Product Type Siringa eccentrica con puntale Luer a 3 parti
Monouso Sì
Graduazioni 0.5 mL
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Puntale Luer eccentrico
Graduated Sì
Sterilità Sì