Learn More
ON-013100, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485536
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485536 100 mg 100mg
16437427 5 mg 5mg
16421189 1 mg 1mg
16411007 50 mg 50mg
16404718 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16485536 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112822
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
Specifica
Materiale o nome chimico ON-013100
CAS 865783-95-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22O7S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (63.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 394.44
Peso formulazione 394.44
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only