Description
Oncomodulin Polyclonal antibody specifically detects Oncomodulin in Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigene | Oncomodulin |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 755 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | OCM1, OM, ONCM |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | E. coli-derived recombinant rat Oncomodulin, Met1-Ser109, Accession # P02631 |
| Metodo di purificazione | Antigen Affinity-purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Show More |