Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498046
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498046 100 mg -
16472029 1 g 1g
16440758 5 g 5g
16404207 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498046 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0002A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate; SN 307 hydrochloride dihydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Ondansetron hydrochloride dihydrate
CAS 103639-04-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H24ClN3O3
Quantità 100 mg
Sinonimo GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O
Molecular Weight (g/mol) 365.85
Peso formulazione 365.85
Percent Purity 98.48%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only