Learn More
Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30409980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409980 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409980 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO655010250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Formula molecolare C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Quantità 250 mg
Sinonimo Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren
InChI Formula InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC Name 9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one;dihydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 365.85
Peso formulazione 365.1506