Learn More
Ondansetron, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498318 10 mg 10mg
16414207 50 mg 50mg
16408056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0002B
MedChemExpress Ondansetron(GR 38032; SN 307) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron(GR 38032
Specifica
Materiale o nome chimico Ondansetron
CAS 99614-02-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19N3O
Quantità 10 mg
Sinonimo GR 38032 SN 307
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (34.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 293.36
Peso formulazione 293.36
Percent Purity 99.46%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only