Learn More
Ondansetron, TRC
Codice prodotto. 30132420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132420 50 mg 50mg
30137419 500 mg 500mg
30012483 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO65500550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99614-02-5
Formula molecolare C18 H19 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 293.36
Sinonimo Ondansetron, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,4-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-9H-carbazol-4-one, GR 38032, GR 38032X, Ondanles, Setron, Yatrox, Zofran, Zophren, Zudan
IUPAC Name 9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
SMILES Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Specifica
Materiale o nome chimico Ondansetron
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3
Peso formulazione 293.1528
Percent Purity >95%