Learn More
Köttermann One Door Tall Storage Cabinet
Description
- Tall, slender design expands storage with a small footprint
- Single door protects stored items
Specifications
Specifications
| Colore | White |
| Regolabile | No |
| Tipo di armadietto | Tall Storage |
| Dimensioni (P x L x A) | 366 x 600 x 1920 mm |
| Tipo di sportello | Hinged |
| Finitura | Epoxy Coated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Lato del perno | Left |
| Meccanismo di blocco | Yes |
| N. di sportelli | 1 |
| Show More |