Learn More
Köttermann One Door Tall Storage Cabinet
Codice prodotto. 17352089
Cambia vista
Click to view available options
Lato del perno:
Left
Right
N. di ripiani:
3
4
Dimensioni (P x L x A):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lato del perno N. di ripiani Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
17352089 Right 4 516 x 600 x 1920 mm Pezzo
17302089 Left 4 366 x 600 x 1920 mm Pezzo
17322089 Right 4 366 x 600 x 1920 mm Pezzo
17312089 Right 3 366 x 600 x 1920 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17352089 Fornitore Köttermann N. del fornitore 30100064
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This One Door Tall Storage Cabinet features a single door to protect stored equipment and utensils.
  • Tall, slender design expands storage with a small footprint
  • Single door protects stored items
Specifica
Colore White
Regolabile No
Tipo di armadietto Tall Storage
Dimensioni (P x L x A) 516 x 600 x 1920 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Epoxy Coated
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Lato del perno Right
Meccanismo di blocco Yes
N. di sportelli 1
N. di cassetti None
N. di ripiani 4
Warranty None
Peso (sistema metrico) 76.0 kg
Con ruote No
Materiale Steel