Learn More
Idex One-Piece, High-Pressure Fingertight Fittings: PEEK
Codice prodotto. 13093050
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.03 in.
Valori nominali pressione:
6000 psi
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Valori nominali pressione Dimensione della confezione
13093050 1.03 in. 6000 psi pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13093050 Supplier Idex Supplier No. 0201343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    130.23€ / pezzi 10
    Risparmia 6.77€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Fingertight coned fittings can withstand up to 9000 psi.
Fingertight fittings offer the convenience of making a tubing connection without the need for wrenches or specialized tools when tightening the fitting into place
  • Pressures up to 7000psi (483 bar)
  • Temperatures up to 125°C
  • Fingertights for 1/16 in. OD and smaller tubing
  • Replaceable Ferrules for two-piece versions
Specifications
Tipo Fingertight Fitting
Lunghezza (sistema imperiale) 1.03 in.
Valori nominali pressione 6000 psi
Materiale PEEK
Colore Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.0625 in. O.D. Tubing