Learn More
Corning™ One-Way Valve
Codice prodotto. 16882110 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottle Top Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16882110 Bottle Top Dispenser Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16882110 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    27.16€ / pezzi 1
    Risparmia 1.94€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Corning™ One-Way Valve for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
  • One-way
  • Made of glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Valve
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle Top Dispenser
Posizioni One-Way