Learn More
Novus Biologicals™ OneStep TUNEL Apoptosis Kit, Red, 555
Codice prodotto. 18303273 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Assays
Dimensione della confezione:
20 saggi
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18303273 20 Assays 20 saggi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18303273 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP31209320ASSAYS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    363.30€ / 20 saggi
    Risparmia 21.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for in situ apoptosis detection of tissue samples (Paraffin embedding, freezing and ultrathin section) and cells (Cell smears, cell climbing smears).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione OneStep TUNEL
Content And Storage Store at -20C.
Quantità 20 Assays
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry, Fluorescence Imaging