Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475937
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475937 5 mg -
16463208 10 mg 10mg
16459756 50 mg 50mg
16442676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475937 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100882
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H31NO5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 461.55
Peso formulazione 461.55
Percent Purity 98.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only