Learn More
R&D Systems™ ONO 8130
Descrizione
ONO 8130 is an EP1 receptor antagonist. Exhibits analgesic effect in a mouse model of cystitis. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ONO 8130 |
| CAS | 459841-96-4 |
| Sinonimo | 4-[[[2,3-Dihydro-6-[(2-methylpropyl)[(4-methyl-2-thiazolyl)sulfonyl]amino]-1H-indene-5yl]oxy]methyl]benzoic acid |
| Quantità | 10 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C25H28N2O5S2 |
| Peso formulazione | 500.63 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Bioactive Small Molecule |
| Vedi altri risultati |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use