Learn More
Ononin, TRC
Codice prodotto. 17989164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989164 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17989164 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO65650010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ononin
CAS 486-62-4
Formula molecolare C22 H22 O9
Quantità 10 mg
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-, Ononin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-(β-Glucosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)isoflavone, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-O-glucoside, Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside, Formononetin 7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-glucoside, Formononetin glucoside, Ononoside
InChI Formula InChI=1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
IUPAC Name 3-(4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 430.4
Peso formulazione 430.1264