Learn More
MedChemExpress ONPG
Codice prodotto. 16461579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461579 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15926
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress ONPG is a colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-galactosidase activity.
Specifica
CAS 369-07-3
Solubilità H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinonimo 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Quantità 1 g
Peso molecolare 301.25 g/mol
Product Type Biochemical Assay Reagents
Purity or Quality Grade 98.21%
Shipping Condition Room temperature