missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ONX 0914, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ONX 0914 |
| CAS | 960374-59-8 |
| Formula molecolare | C31 H40 N4 O7 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | PR 957, N-[2-(4-Morpholinyl)acetyl]-L-alanyl-O-methyl-N-[(1S)-2-[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-L-tyrosinamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C31H40N4O7/c1-21(32-27(36)19-35-13-15-41-16-14-35)29(38)34-26(18-23-9-11-24(40-3)12-10-23)30(39)33-25(28(37)31(2)20-42-31)17-22-7-5-4-6-8-22/h4-12,21,25-26H,13-20H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)/t21-,25-,26-,31-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CN2CCOCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)[C@]4(C)CO4)cc1 |
| IUPAC Name | (2S)-3-(4-methoxyphenyl)-N-[(2S)-1-[(2S)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-2-[[(2S)-2-[(2-morpholin-4-ylacetyl)amino]propanoyl]amino]propanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 580.67 |
| Peso formulazione | 580.2897 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?