Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Anti-glare Medical Mask
Codice prodotto. 17750189 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Op-Air One Anti-glare Medical Mask; Certifications/Compliance (Europe): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Color: Blue; Disposable: Yes; Fastening Type: Ties; Material: Polypropylene
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17750189 Op-Air One Anti-glare Medical Mask; Certifications/Compliance (Europe): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Color: Blue; Disposable: Yes; Fastening Type: Ties; Material: Polypropylene
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17750189 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore M24101N30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.85€
    7.07€ / pezzi 50
    Risparmia 0.78€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Be prepared for long hours of wear with this anti-glare medical mask complete with anti-reflective tape.
  • High filtration media (polypropylene)
  • Layers (interior to exterior): wet laid cellulose, melt blown polypropylene, spunbonded polypropylene
  • Soft, non-woven mask ties and edges
  • Anatomical folding limits exposure to face
  • Integrated nose bar and anti-reflective tape to limit glare phenomena in operating room
  • Fiberglass-free filter
  • Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Specifica
Colore Blue
Fastening Type Ties
Materiale Polypropylene
Stile Pleated
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Medical
Quantità confezione 50 Pk.