missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OPA3 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30514545 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30514545 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30514545 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338494APC

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

OPA3 Polyclonal antibody specifically detects OPA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene OPA3
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene FLJ22187, FLJ25932, MGA3Optic atrophy 3 (Iraqi-Jewish 'optic atrophy plus'), MGC75494, optic atrophy 3 (autosomal recessive, with chorea and spastic paraplegia), optic atrophy 3 protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-179 of human OPA3 (NP_079412.1).,, Sequence:, NRIKEAARRSEFFKTYICLPPAQLYHWVEMRTKMRIMGFRGTVIKPLNEEAAAELGAELLGEATIFIVGGGCLVLEYWRHQAQQRHKEEEQRAAWNALRDEVGHLALALEALQAQVQAAPPQGALEELRTELQEVRAQLCNPGRSASHAVPASKK
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80207
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.