Learn More
Berkshire™ Open-Cell Foam Lab-Tips™ Swabs
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12876774 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
71 mm
76 mm
162 mm
Larghezza (sistema metrico) punta:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) punta unitSize
12876774 71 mm 3.7 mm pezzi 20
17833232 76 mm 5 mm Pezzo
17897290 76 mm 5 mm pezzi 1000
17863232 71 mm 4 mm Pezzo
17825510 71 mm 3 mm pezzi 20
17873232 71 mm 3 mm Pezzo
17883232 71 mm 3.7 mm Pezzo
17853232 162 mm 3.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12876774 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore LTO70R.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.65€
    736.04€ / pezzi 20
    Risparmia 12.61€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
General-purpose swab for cleaning small and confined areas
  • Polyurethane foam over rigid core
  • 100 ppi open-cell foam
  • Thermally bonded head
  • Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
  • Good chemical resistance
  • Good sorbency and excellent solvent hold
  • Laundered and packaged in cleanroom
Specifica
Certificazione/Conformità ISO Class 4
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 71 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.28 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 58 mm
Materiale Polyurethane Foam
Spessore (sistema metrico) 3.8 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.49 in.
Length (Metric) Tip 12.5 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 3.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 1 in.
Stile punta Rigid